Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello para encapsular de 11 mm
Viales estándar para GC y HPLC.
18.40€ - 21.60€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Estilo de cuello | Para capsular |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Marking Spot | Graduado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10326042
|
Fisherbrand™
11 09 0356 |
2 mL | No | No |
18.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11535884
|
Fisherbrand™
11 09 0476 |
2 ml | Sí | Sí |
20.09€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11555894
|
Fisherbrand™
11 09 0831 |
< 2,7/ml | No | No |
21.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Vial con cuello para encapsular de 11 mm
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Para capsular | |
< 100 μl | |
100 |
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
Fondo plano | |
ND11 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello para encapsular de 11 mm