Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de anillo a presión de 11 mm, boca ancha, transparente
20.46 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- 1,5 ml
- Anillo a presión
- Vidrio
- Transparente
- Viales de uso universal para la gran mayoría de muestreadores automáticos, incluso aquellos con manipulación robótica
Especificaciones
CleanPack | |
11,6 mm | |
1,9 ml | |
Anillo a presión | |
<100 µl | |
Fondo plano | |
100 | |
Sí |
Transparente | |
Vidrio | |
HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Fisherbrand™ Vial de vidrio de anillo a presión de 11 mm, boca ancha, transparente > fondo plano, parcheado, 1,5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido