Learn More
Watson-Marlow Pumps Bombas de la serie 120 con cabezal de bomba
Las bombas serie 100 son pequeñas y apilables, lo que ahorra un valioso espacio en salas limpias, LAF y cabinas de bioseguridad, y operan con caudales de hasta 190 ml/min.
Brand: Watson-Marlow Pumps 010.6112.DA0
Description
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
- La serie 100 es la bomba perfecta para maximizar el rendimiento en aplicaciones de fermentación y cultivo celular. Ultracompacta y apilable para configurar diversas alimentaciones, como control de pH, antiespumante, nutrientes y adición de búfer, la unidad 120F ofrece la combinación ideal de tamaño y tecnología para optimizar su proceso. La bomba serie 100 es perfecta para sistemas de un solo uso. El cambio de tubo sin errores solo tarda unos segundos.
- Los procesos biofarmacéuticos requieren un bombeo preciso y repetible que sea fácil de validar. Con un excepcional rango de velocidad de 2000:1, la bomba serie 100 ofrece la flexibilidad y pureza tan vitales para los ensayos de fármacos. El bloqueo del teclado asegura los parámetros del bombeo para lograr un rendimiento constante y repetible.
Opciones de cabezal disponibles de forma estándar (hay otras disponibles a pedido):
- Cabezal monocanal 120FR de dos rodillos para tubos continuos
- Cabezal monocanal 114DV con tapa abatible para tubos continuos
- Cabezal monocanal 400D1 para tubos continuos
- Cabezal 400DM2 de dos canales para tubos de colector
- Cabezal 400DM3 tres canales para tubos de colector
Specifications
Analógico | |
IP31 | |
30 psi | |
120F | |
90/264 V |
LED | |
De 0.002 a 190 mL/min. | |
17 rpm | |
114DV |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.