Learn More
Welch™ Centrado interior de aluminio KF con junta tórica de Viton
Diseñados para su uso con bombas de vacío de paletas giratorias CRVpro. Los anillos de centrado interior de aluminio KF Welch Ilmvac™ incluyen una junta tórica de fluoroelastómero reemplazable.
Marca: Welch™ 701095
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Anillo de centrado de acero inoxidable con junta tórica de Viton
- Junta tórica de fluoroelastómero reemplazable
- Los conjuntos de anillo de centrado se colocan entre dos bridas ISO con los diámetros exteriores correspondientes
- La parte más ancha del anillo de centrado descansa en el interior de una ranura de localizador para el anillo de centrado (brida vacía) o contrataladro (brida taladrada) en el Kwik-Flange™
- La junta tórica descansa sobre la superficie pulida plana fuera de la ranura del localizador o contrataladro
Specifications
Separador 40 DN | |
Aluminio | |
1 unidad | |
Centrado interior KF |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Welch™ Centrado interior de aluminio KF con junta tórica de Viton > D.E.: 40 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction