Learn More
Thermo Scientific™ beta-Galactosidase Assay Reagent
Lise células de mamíferos cultivadas y mida la actividad de la beta-galactosidasa utilizando el reactivo de lisis celular M-PER compatible y el reactivo de ensayo de b-Gal colorimétrico.
Marca:  Thermo Scientific™ 75710
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11849420
  • 347.00€ / paquete de 3
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Aplique un método colorimétrico sencillo para lisar células de mamíferos cultivadas y medir la actividad de la beta-Gal con el kit de ensayo de β-galactosidasa de mamíferos Thermo Scientific™.
El reactivo y el kit de ensayo constituyen un sistema de análisis sencillo y versátil para medir la actividad de la β-galactosidasa. Para lisar y analizar las células mamarias cultivadas en una placa con el objetivo de comprobar la actividad de la β-galactosidasa, basta con añadir una sola solución de lisis y ensayo «todo en uno». Además, el reactivo de extracción de proteínas de mamíferos Thermo Scientific M-PER™ incluido puede utilizarse para preparar lisados a partir de células adherentes desprendidas o de células sedimentadas, tras lo que puede emplearse una parte del lisado para cuantificar la actividad de la β-galactosidasa. Con el reactivo M-PER no es necesario raspar para desprender las células, ni realizar ciclos de congelación y descongelación. Los lisados restantes preparados con el reactivo M-PER pueden utilizarse para aplicaciones tales como: ensayos de indicadores (luciferasa, β-galactosidasa y cloranfenicol acetiltransferasa), ensayos de proteínas cinasas (PKA, PKC y tirosina cinasa), inmunoensayos (Western blot, ELISA, RIA) y purificación de proteínas.
Características destacadas:
  • Escoja entre el reactivo de ensayo independiente o el kit completo para la lisis celular y la detección.
  • La medición del ensayo colorimétrico se realiza fácilmente en un lector de placas o en un espectrofotómetro (de 405 nm)
  • Adaptable a formatos de ensayo de microplacas de 96 pocillos o de tubos
  • Permite realizar análisis de detección homogéneos o medir la actividad secundariamente después de la lisis celular
  • También es compatible con lisados preparados a partir de otras especies, como bacterias
Incluye:
Reactivo de ensayo de β-galactosidasa Thermo Scientific Pierce™ independiente, reactivo de extracción de proteínas de mamíferos Thermo Scientific M-PER (referencia 78503) y solución de parada lista para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Enzima indicadora
Colorimétrico
Absorbancia
3 x 25 mL
Sustrato químico
Placa de 96 pocillos
Etiquetado con enzimas
Almacenar a -20 °C.
Mediciones
Pierce™
Sustrato Beta-Gal
Beta-galactosidasa
Lector de microplacas
Reactivo de ensayo de beta-galactosidasa Pierce
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteSPECS Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog Number75710
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ beta-Galactosidase Assay Reagent > Reactivo de ensayo; 3 x 25 ml