Learn More
Welch™ Centrado interior de aluminio KF con junta tórica de Viton
Diseñados para su uso con bombas de vacío de paletas giratorias CRVpro. Los anillos de centrado interior de aluminio KF Welch Ilmvac™ incluyen una junta tórica de fluoroelastómero reemplazable.
7.10€ - 11.60€
Especificaciones
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Tipo Centrado interior KF
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
10680343
Ver documentos
Welch™
701091
Separador 16 DN
7.10€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10152522
Ver documentos
Welch™
701093
Separador 25 DN
8.70€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10090992
Ver documentos
Welch™
701095
Separador 40 DN
11.60€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Anillo de centrado de acero inoxidable con junta tórica de Viton
  • Junta tórica de fluoroelastómero reemplazable
  • Los conjuntos de anillo de centrado se colocan entre dos bridas ISO con los diámetros exteriores correspondientes
  • La parte más ancha del anillo de centrado descansa en el interior de una ranura de localizador para el anillo de centrado (brida vacía) o contrataladro (brida taladrada) en el Kwik-Flange™
  • La junta tórica descansa sobre la superficie pulida plana fuera de la ranura del localizador o contrataladro
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
1 unidad
Centrado interior KF
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Welch™ Centrado interior de aluminio KF con junta tórica de Viton