Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 15 mm, negro, con orificio central, rosca 15-425 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas
Marca: Fisherbrand™ 15 15 1989
492.55 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- 15 mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Parte superior abierta
- Rosca 15-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
15 mm | |
Almacenamiento | |
1,3 mm |
Rojo, Blanca, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%