Learn More
Bochem™ Tenazas para matraz E-Poli 18/10
Levante y mueva los matraces durante la experimentación con las pinzas de matraz Bochem™ E-Poli 18/10. Sus puntos llevan un revestimiento de poliamida.
18.25€ - 21.05€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 250 mm |
---|---|
Material | E-Poli 18/10 |
Tipo | Pinzas de matraz |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) de la abertura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) de la abertura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10410423
|
Bochem™
2250 |
115 mm |
21.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10596732
|
Bochem™
2179 |
110 mm |
18.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10506742
|
Bochem™
2181 |
130 mm |
18.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10505611
|
Bochem™
2183 |
145 mm |
18.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Los puntos están revestidos con poliamida
- Longitud estándar: 250mm
- Acero inoxidable
Especificaciones
250 mm | |
E-Poli 18/10 | |
Pinzas de matraz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bochem™ Tenazas para matraz E-Poli 18/10