Learn More
Bochem™ Placas de evaporación de fondo de contacto de acero inoxidable 18/10
Marca:  Bochem™ 8562
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10027570
  • 55.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Plano
Acero inoxidable
Placa de evaporación
110 mm
500 mL
Redondo
55 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Placas de evaporación de fondo de contacto de acero inoxidable 18/10 > Capacidad: 500mL