Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, parte superior abierta, rosca 18-400 con septo montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca:  Fisherbrand™ 18 15 2102
597.55 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12686755
  • 629.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 18 mm
  • Sellado combinado
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Orificio central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Silicona/PTFE
18 mm
Headspace
1,5 mm
Rojo, Blanco, Negro
Polipropileno
100
Tapón de rosca
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, parte superior abierta, rosca 18-400 con septo montado > Silicona/PTFE blanco/rojo, 1,5 mm de grosor, 55° shore A