Learn More
Ácido 2-(1,2-bencisoxazol-3-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
12.55€ - 58.80€
CAS | 4865-84-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H6NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 176.15 |
Número MDL | MFCD02180388 |
Clave InChI | BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388 |
PubChem CID | 301729 |
SMILES | [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10425712
|
Thermo Scientific Maybridge
KM10833CB |
250 mg |
12.55€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10425902
|
Thermo Scientific Maybridge
KM10833DA |
1 g |
21.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10220595
|
Thermo Scientific Maybridge
KM10833DE |
5 g |
58.80€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4865-84-3 | |
176.15 | |
BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M | |
301729 |
C9H6NO3 | |
MFCD02180388 | |
2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388 | |
[O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12 |
Especificaciones
2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid | |
97.0 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD02180388 | |
BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M | |
ácido 2-(1,2-benzoxazol-3-il)acético | |
301729 | |
97% |
4865-84-3 | |
97% | |
C9H6NO3 | |
2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388 | |
[O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12 | |
176.15 | |
177.16 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.