Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11440583
2,3,5,6-Tetrafluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440583
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11440583
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12686.06
Solicitar formato a granel o personalizado
2,3,5,6-Tetrafluorophenol is used as a cytochrome P450 substrate. 2,3,5,6-Tetrafluorophenol was used in preparation of radioiodinated phenylalanine derivative which is useful in peptide synthesis, technetium-99m labeled antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3,5,6-Tetrafluorofenol se utiliza como sustrato P450 del citocromo. El 2,3,5,6-Tetrafluorofenol se empleaba en la preparación de un derivado radioyodado de fenilalanina, útil en la síntesis de péptidos, anticuerpos marcados con tecnecio-99m.
Solubilidad
Parcialmente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-39-1
Fórmula molecular C6H2F4O
Peso molecular (g/mol) 166.075
Número MDL MFCD00002157
Clave InChI PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 69858
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluorofenol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Punto de fusión 28°C to 30°C
Punto de ebullición 141°C to 143°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1911548
Información de solubilidad Partly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.07
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250417 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/04/2024 Catalog NumberA12686.06,A12686.14
Número de lote10210763 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/12/2023 Catalog NumberA12686.06,A12686.14
Número de lote10233607 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12686.06,A12686.14
Número de lote61200362 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12686.06,A12686.14
Número de lote10220310 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12686.06,A12686.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,3,5,6-Tetrafluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >