Learn More
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.60€ - 1067.00€
CAS 2402-77-9
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.99
Número MDL MFCD00006229
Clave InChI MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7xMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16988
Nombre IUPAC 2,3-dicloropiridina
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10152570
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
113720025
2.5 g Glass bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10224380
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
113720100
10 g Frasco de vidrio
44.82€
10 g
10395980
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
113720500
50 g Frasco de vidrio
149.75€
50 g
11926291
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
113722500
250 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals