Learn More
2-(4-Clorofenil)-3-oxopropanonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10792503
2-(4-Clorofenil)-3-oxopropanonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10792503
10 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10792503
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB01054EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 62538-21-0
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.60
Número MDL MFCD00052669
Clave InChI DAEXXSXAEMFPHQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-4-chlorophenyl-2-cyanoacetaldehyde, usaf el-67, alpha-formyl-p-chlorophenylacetonitrile, acetonitrile, 2-p-chlorophenyl-2-formyl, benzeneacetonitrile, 4-chloro-.alpha.-formyl, 3-10-00-03025 beilstein handbook reference, 4-chlorophenylcyanoacetaldehyde, benzeneacetonitrile,4-chloro-a-formyl, 2-formyl-2-4-chlorophenyl acetonitrileMostrar másMostrar menos
PubChem CID 44090
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenilo)-3-oxopropanonitrilo
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H4CH(CN)CHO
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
2-(4-Clorofenil)-3-oxopropanonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™ >