Learn More
2,6-Dicloro-3-nitrotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2,6-dicloro-3-nitrotolueno se utiliza como una importante materia prima e intermediaria en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-3-nitrotoluene |
Punto de fusión | 53°C to 55°C |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 2259855 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.03 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10200137 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | B20520.18,B20520.09 |
I2507A | Certificado de análisis | 23/11/2021 | B20520.18,B20520.09 |
2258 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | B20520.18,B20520.09 |
10200137 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | B20520.18,B20520.09 |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.