Learn More
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11328065
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328065
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11328065
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08256.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-31-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00007870
Clave InChI HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 164592
Nombre IUPAC ácido 2-amino5hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∽248°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2803663
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10238660 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberL08256.06,L08256.14
Número de loteU22J042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2023 Catalog NumberL08256.06,L08256.14
Número de lote10242932 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2022 Catalog NumberL08256.06,L08256.14
Número de lote10177994 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL08256.06,L08256.14
Número de loteG08Q20 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL08256.06,L08256.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >