Learn More
Ácido 2-amino-6-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11474243
Ácido 2-amino-6-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474243
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Código de producto. 11474243
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10890.14
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Amino-6-chlorobenzoic acid is used as intermediate for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-6-clorobenzoico se utiliza como intermedio para la medicina.
Solubilidad
Muy soluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2148-56-3
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00051530
Clave InChI SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6bMostrar másMostrar menos
PubChem CID 75071
Nombre IUPAC ácido 2-amino-6-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 149°C to 152°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2804041
Información de solubilidad Very soluble in water. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA26Q01A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10890.09,A10890.06,A10890.14
Número de lote10129317 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10890.09,A10890.06,A10890.14
Número de lote10227401 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10890.09,A10890.06,A10890.14
Número de lote10231579 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10890.09,A10890.06,A10890.14
Número de lote10225354 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10890.09,A10890.06,A10890.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2-amino-6-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >