Learn More
Clorhidrato de éster metílico de ácido 2-aminoisobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11405980
Clorhidrato de éster metílico de ácido 2-aminoisobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405980
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11405980
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26550.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Methyl α-aminoisobutyrate is used as a specific substrate of amino acid transport system and in studies on amino acid transport systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El α-aminoisobutirato de metilo se utiliza como sustrato específico del sistema de transporte de aminoácidos y en estudios sobre los sistemas de transporte de aminoácidos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15028-41-8
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.606
Número MDL MFCD00214247
Clave InChI NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 13258034
Nombre IUPAC metil 2-amino-2-metilpropanoato; clorhidrato
SMILES CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253738 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Número de lote10157064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Número de lote10234352 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Número de lote10142850 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl 2-methylalaninate-hydrogen chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de éster metílico de ácido 2-aminoisobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >