Learn More
2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol Cosmetics, Preservatives for milk samples, Topical medications and also provide wide spectrum of antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol se utiliza en cosméticos, conservantes para muestras de leche, medicamentos tópicos y también proporcionan un amplio espectro de actividad antibacteriana.
Solubilidad
Soluble en agua (280 g/l).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol |
Punto de fusión | ∼122°C to 132°C |
pH | 5 to 7 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3241 |
Beilstein | 1705868 |
Índice Merck | 14,1447 |
Información de solubilidad | Soluble in water(280g/L). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.99 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P19L032 | Certificado de análisis | 21/03/2025 | A11639.22,A11639.36 |
P19L036 | Certificado de análisis | 21/03/2025 | A11639.22,A11639.36 |
A0461334 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A11639.22,A11639.36 |
A0461314 | Certificado de análisis | 12/04/2024 | A11639.22,A11639.36 |
A0447220 | Certificado de análisis | 09/04/2024 | A11639.22,A11639.36 |
Seguridad y manipulación
- 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol