Learn More
Hidrobromuro de 2-bromoetilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11478257
Hidrobromuro de 2-bromoetilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478257
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11478257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17625.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Bromoethylamine hydrobromide is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone. It acts as a building block which is used for proteomics research. It is also used as organic and pharmaceutical intermediates for the preparation of first-aid medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrobromuro de 2-bromoetilamina se utiliza para construir ligandos C2-simétricos de imidazolidinilideno con una cadena principal de dioxolano. Actúa como compuesto básico en la investigación proteómica. También se utiliza como intermedio orgánico y farmacéutico en la preparación de medicamentos de primeros auxilios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2576-47-8
Fórmula molecular C2H7Br2N
Peso molecular (g/mol) 204.893
Número MDL MFCD00012886
Clave InChI WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2774217
Nombre IUPAC 2-bromoetanamina; hidrobromuro
SMILES C(CBr)N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethylamine hydrobromide
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 1000 g
Beilstein 3607605
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251385 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17625.0B,A17625.30,A17625.18
Número de lote10228709 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17625.0B,A17625.30,A17625.18
Número de lote10242233 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/07/2022 Catalog NumberA17625.0B,A17625.30,A17625.18
Número de lote10202825 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17625.0B,A17625.30,A17625.18
Número de lote10225640 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17625.0B,A17625.30,A17625.18
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoethylamine hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Bromoethylamine hydrobromide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrobromuro de 2-bromoetilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >