Learn More
2-Hidrobromuro de bromoetilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10359043
2-Hidrobromuro de bromoetilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10359043
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10359043
Marca: Thermo Scientific Acros 106935000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2576-47-8, 107-09-5
Fórmula molecular C2H6BrN·HBr
Peso molecular (g/mol) 204.9
Número MDL MFCD00012886
Clave InChI WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2774217
Nombre IUPAC 2-bromoetanamina; hidrobromuro
SMILES C(CBr)N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoethylamine hydrobromide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172.0°C to 176.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrCH2CH2NH2·HBr
Cantidad 500 g
Beilstein 04,134
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467310 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Número de loteA0467039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Número de loteA0463823 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Número de loteA0462291 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Número de loteA0429187 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Hidrobromuro de bromoetilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >