Learn More
2-Butanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11307966
2-Butanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307966
2500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Código de producto. 11307966
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13185.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
: la 2-butanona se utiliza como disolvente y para extracciones en la industria farmacéutica. La 2-butanona actúa como oxidante para las oxidaciones catalizadas por iridio de los alcoholes primarios. Es útil para la hidrogenación por transferencia catalítica de MgO.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter dietílico y acetona.
Notas
Es estable, incompatible con agentes oxidantes, bases y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketonMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
Punto de fusión -87°C
Densidad 0.805
Punto de ebullición 80°C
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.3785
Fórmula lineal CH3COCH2CH3
Número UN UN1193
Beilstein 741880
Índice Merck 14,6072
Información de solubilidad Miscible with cold water,diethyl ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252891 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/10/2024 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185.AP
Número de loteT07J032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2023 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185,L13185.AP
Número de loteT07J031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2023 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185,L13185.AP
Número de lote10247297 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2023 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185,L13185.AP
Número de lote10243294 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2022 Catalog NumberL13185.AU,L13185.0F,L13185.AP
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl ethyl ketone
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2-Butanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.