Learn More
2-Cloro-6-metoxiquinolina-3-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11461590
2-Cloro-6-metoxiquinolina-3-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461590
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11461590
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26973.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Mainly used as solvents. They are used in intermediate steps for the production of paints, plastics, synthetic resins, and dyes. They are also used in the manufacture of perfumes, solvents, and flavorings. As raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizados principalmente como disolventes. Se utiliza en pasos intermedios para la producción de pinturas, plásticos, resinas sintéticas y tintes. También se utilizan en la fabricación de perfumes, disolventes y aromas. Como materia prima en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insolubles en agua.
Notas
Sensibles al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73568-29-3
Fórmula molecular C11H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 221.64
Número MDL MFCD00160585
Clave InChI TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy, 2-chloro-3-formyl-6-methoxyquinoline, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarbaldehyde, zlchem 990, pubchem5944, 2-chloro-3-formyl-6-methoxy quinoline, 2-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carbaldehydeMostrar másMostrar menos
PubChem CID 689079
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metoxiquinolina-3-carbaldehído
SMILES COC1=CC2=CC(=C(N=C2C=C1)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 146°C to 151°C
Temperatura de inflamación −9°C (16°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.64
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10230098 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2024 Catalog NumberH26973.14,H26973.06
Número de lote10230098 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH26973.14,H26973.06
Número de lote10135899 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH26973.14,H26973.06
Número de lote10195224 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH26973.14,H26973.06
Número de lote10222194 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH26973.14,H26973.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Cloro-6-metoxiquinolina-3-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >