Learn More
Ácido 2-etilhexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.30€ - 173.00€
CAS | 149-57-5 |
---|---|
Número MDL | MFCD00002675 |
Clave InChI | OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid |
PubChem CID | 8697 |
Nombre IUPAC | ácido 2-etilhexanoico |
SMILES | CCCCC(CC)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10559600
|
Thermo Scientific Acros
118525000 |
500 g | Frasco de vidrio |
31.30€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10276663
|
Thermo Scientific Acros
118520011 |
1 kg | Frasco de vidrio |
51.30€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10653702
|
Thermo Scientific
118520025 |
2.5 kg | Tambor de plástico |
101.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11944931
|
Thermo Scientific Acros
118520100 |
10 kg | Tambor de plástico |
173.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
149-57-5 | |
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N | |
8697 | |
CCCCC(CC)C(=O)O |
MFCD00002675 | |
2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid | |
ácido 2-etilhexanoico |
Especificaciones
2-Ethylhexanoic acid | |
98.5 | |
-59.0°C | |
228.0°C | |
Auténtico | |
C8H16O2 | |
1.4240 to 1.4260 | |
02,349 | |
2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid | |
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-etilhexanoico | |
8697 | |
144.21 | |
Líquido |
149-57-5 | |
100.0 | |
0.9060g/mL | |
114°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H | |
MFCD00002675 | |
0.906 | |
Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether | |
CCCCC(CC)C(=O)O | |
144.21 | |
7.7 mPa.s (20°C) | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Susceptible de dañar al feto.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 205-743-6
RUO – Research Use Only