Learn More
2-Metoxi-N-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
181.00€ - 544.00€
CAS | 3400-35-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
Número MDL | MFCD01578285 |
Clave InChI | NXVAEVHJWOBXKG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzamide, o-methoxy-n-methyl, o-methoxy-n-methylbenzamide, n-methyl-2-methoxybenzamide, 2-methoxyphenyl-n-methylcarboxamide |
PubChem CID | 76940 |
Nombre IUPAC | 2-metoxi-N-metilbenzamida |
SMILES | CNC(=O)C1=CC=CC=C1OC |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
3400-35-9 | |
165.19 | |
NXVAEVHJWOBXKG-UHFFFAOYSA-N | |
76940 | |
CNC(=O)C1=CC=CC=C1OC |
C9H11NO2 | |
MFCD01578285 | |
benzamide, o-methoxy-n-methyl, o-methoxy-n-methylbenzamide, n-methyl-2-methoxybenzamide, 2-methoxyphenyl-n-methylcarboxamide | |
2-metoxi-N-metilbenzamida |
Especificaciones
2-Methoxy-N-methylbenzamide | |
C9H11NO2 | |
2638881 | |
NXVAEVHJWOBXKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-metoxi-N-metilbenzamida | |
76940 | |
97% |
3400-35-9 | |
MFCD01578285 | |
benzamide, o-methoxy-n-methyl, o-methoxy-n-methylbenzamide, n-methyl-2-methoxybenzamide, 2-methoxyphenyl-n-methylcarboxamide | |
CNC(=O)C1=CC=CC=C1OC | |
165.19 | |
165.19 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'rtecsNumber' : CV5490000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes