Learn More
2-Metil-1-penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.30€ - 538.00€
CAS | 763-29-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12 |
Peso molecular (g/mol) | 84.162 |
Número MDL | MFCD00009405 |
Clave InChI | WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2 |
PubChem CID | 12986 |
Nombre IUPAC | 2-metilpent-1-eno |
SMILES | CCCC(=C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15400128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53373.AA |
5 mL |
44.30€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15410128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53373.AC |
25 mL |
156.00€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15420128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53373.AE |
100 mL |
538.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-Methyl-1-pentene is prepared from 2-Methyl-1-pentene. 2-methyl-1-pentene is used in copolymerization of ethylene catalyzed by nonbridged half-titanocenes. The isomerization of 2-methyl-1-pentene leads to anionic activation of c-h bonds in olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 2-metil-1-penteno se prepara a partir de 2-metil-1-penteno. El 2-metil-1-penteno se utiliza en la copolimerización del etileno catalizado por mitad de titanocenos no puenteados. La isomerización de 2-metil-1-penteno conduce a la activación aniónica de los enlaces c-h en olefinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
763-29-1 | |
84.162 | |
WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N | |
12986 | |
CCCC(=C)C |
C6H12 | |
MFCD00009405 | |
2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2 | |
2-metilpent-1-eno |
Especificaciones
2-Methyl-1-pentene | |
-136°C | |
62°C | |
C6H12 | |
MFCD00009405 | |
1340499 | |
Insoluble in water. | |
CCCC(=C)C | |
84.162 | |
84.16 |
763-29-1 | |
0.682 | |
−27°C (−17°F) | |
1.392 | |
UN2288 | |
2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2 | |
WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilpent-1-eno | |
12986 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225
Líquido y vapor altamente inflamables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P331-P370+P378q-P501c
H225-H304-H336.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SOHEXENES
missing translation for 'einecsNumber' : 212-108-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SB2230000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only