Learn More
2-metil-2-butanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
101.51€ - 486.42€
CAS | 75-85-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H12O |
Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
Número MDL | MFCD00004478 |
Clave InChI | MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol |
PubChem CID | 6405 |
Nombre IUPAC | 2-metilbutan-2-ol |
SMILES | CCC(C)(C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10498910
|
Thermo Scientific Acros
166620010 |
1 L |
101.51€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10062180
|
Thermo Scientific Acros
166620025 |
2.5 L |
217.08€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10439573
|
Thermo Scientific Acros
166620100 |
10 L |
486.42€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
75-85-4 | |
88.15 | |
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N | |
6405 | |
CCC(C)(C)O |
C5H12O | |
MFCD00004478 | |
2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol | |
2-metilbutan-2-ol |
Especificaciones
2-Methyl-2-butanol | |
75-85-4 | |
Incolora | |
102.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
C2H5C(CH3)2OH | |
MFCD00004478 | |
15,7253 | |
2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol | |
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilbutan-2-ol | |
6405 | |
88.15 | |
Pure |
99% | |
-12.0°C | |
0.8000g/mL | |
20°C | |
98.5% min. (GC) | |
C5H12O | |
1.4040 to 1.4060 | |
01,388 | |
0.8 | |
Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone | |
CCC(C)(C)O | |
88.15 | |
3.7 mPa.s (25°C) | |
99% | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de inhalación.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede provocar somnolencia o
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua/ducharse.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-908-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SC0175000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Methyl-2-butanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.