Learn More
Ácido 2-nitrobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10453215
Ácido 2-nitrobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453215
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10453215
Marca: Thermo Scientific Acros 278320250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-16-9
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007137
Clave InChI SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzoic acid, o-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro, 2-nitrobenzoicacid, o-carboxynitrobenzene, benzoic acid, o-nitro, nitrobenzoic acid, 2-nitro-benzoic acid, ccris 2334, 2-nitro benzoic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11087
ChEBI CHEBI:25620
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzoic acid
Nombre de nota 85-90%
% mín. CAS 85.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141.0°C to 148.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COOH
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 370
Fieser 13,231
Índice Merck 14, 6589
Información de solubilidad Solubility in water: 6.8g/l. Other solubilities: 1g/3mL alcohol- 1g/2.5mL acetone,1g/220mL chloroform- 1g/2.5mL methanol,1g/4.5mL ether,slightly soluble in benzene,cs2,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0456526 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/10/2023 Catalog Number278320050,278320250,278320010,278322500
Número de loteA0399036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number278320050,278320250,278320010,278322500
Número de loteA0448717 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog Number278320050,278320250,278320010,278322500
Número de loteA0426810 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2021 Catalog Number278320050,278320250,278320010,278322500
Número de loteA0423876 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/10/2020 Catalog Number
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Nitrobenzoic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2-nitrobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >