Learn More
2-Fenilpropionaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11470577
2-Fenilpropionaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470577
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Código de producto. 11470577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22436.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
2-phenylpropionaldehyde to give acetophenone using 1 atm molecular oxygen as oxidant was catalyzed by Ce(IV), V(IV) and Bronsted acids. It is used to produce 3-hydroxy-2-methyl-2-phenyl-propionaldehyde. This reaction will need reagent water and K2CO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fenilpropionaldehído para formar acetofenona usando oxígeno molecular de 1 atm como oxidante se catalizó con Ce(IV), V(IV) y ácidos de Bronsted. Se utiliza para producir 3-hidroxi-2-metil-2-fenil-propionaldehído. Esta reacción necesitará agua para uso con reactivos y K2CO3.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los aceites fijos y el propilenglicol. Insoluble en glicerina.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-53-8
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00006973
Clave InChI IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovyMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7146
Nombre IUPAC 2-fenilpropanal
SMILES CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Phenylpropionaldehyde
Densidad 1.01
Punto de ebullición 92°C to 94°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.517
Cantidad 500 g
Beilstein 4291321
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in most fixed oils,propylene glycol. Insoluble in glycerin.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10243185 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2022 Catalog NumberB22436.22,B22436.36
Número de lote10206833 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22436.22,B22436.36
Número de lote10233567 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22436.22,B22436.36
Número de lote10212312 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22436.22,B22436.36
Número de lote10235593 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB22436.22,B22436.36
compliance-icons
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
2-Fenilpropionaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato