Learn More
2-(Trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11437367
2-(Trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437367
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11437367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15072.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-17-5
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.127
Número MDL MFCD00007718
Clave InChI VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión -35°C to -33°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 67°C to 68°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.48
Cantidad 500 g
Número UN UN2942
Beilstein 879494
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10245431 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/01/2023 Catalog NumberA15072.36,A15072.22
Número de loteJ4294A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15072.36,A15072.22
Número de loteF7924B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15072.36,A15072.22
Número de lote10010058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15072.36,A15072.22
Número de lote10143967 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15072.36,A15072.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-(Trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >