Learn More
2-(Trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethyl)aniline |
Punto de fusión | -35°C to -33°C |
Densidad | 1.295 |
Punto de ebullición | 67°C to 68°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
Olor | Recognizable |
Índice de refracción | 1.48 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2942 |
Beilstein | 879494 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245431 | Certificado de análisis | 20/01/2023 | A15072.36,A15072.22 |
J4294A | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A15072.36,A15072.22 |
F7924B | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A15072.36,A15072.22 |
10010058 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A15072.36,A15072.22 |
10143967 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A15072.36,A15072.22 |
Seguridad y manipulación
- 2-(Trifluoromethyl)aniline
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-(Trifluoromethyl)aniline