Learn More
2-(Trifluorometil)quinolina, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10349167
2-(Trifluorometil)quinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10349167
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Código de producto. 10349167
Marca: Thermo Scientific Acros 432620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 347-42-2
Fórmula molecular C10H6F3N
Peso molecular (g/mol) 197.16
Número MDL MFCD01862002
Clave InChI YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl quinoline, 2-trifluoromethyl-quinoline, pubchem23495, trifluoromethyl quinoline, quinoline,2-trifluoromethyl
PubChem CID 2777805
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)quinolina
SMILES FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)quinoline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59.0°C to 62.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 233.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethyl)quinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-(Trifluorometil)quinolina, 97 %, Thermo Scientific™ >