Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de 20 pocillos
Gradillas de interbloqueo para mayor almacenamiento de tubos
Marca:  Fisherbrand™ HS4284AF
54.96 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11784016
  • 57.85€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Una múltiples gradillas para aumentar el almacenamiento de tubos
  • Las gradillas se pueden unir a ambos lados
  • Retire fácilmente los tubos con la ranura para dedos de la parte frontal de la gradilla, que funciona como sujeción
  • Grandes coordenadas moldeadas para facilitar la identificación de los tubos
  • La gradilla de dos niveles facilita la identificación de las etiquetas de los tubos
Especificaciones
Especificaciones
Microtube Rack
Esterilizable en autoclave
Tubos (0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 ml)
20 pocillos
None
No estéril
6/paq.
213 x 90 x 50 mm
8.3 in.
3,5 in
2 in
2 x 10
Azul
Polipropileno
Triangle
No
1.0 mL and 1.5/2.0 mL Tubes
213 x 90 x 50 mm
21.1 cm
9 cm
5 cm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de 20 pocillos > 20-Well Tube Rack; Holds: Microtubes (0.5 to 2 mL)