Learn More
RETSCH Tamiz de ensayo de acero inoxidable de 200 mm x 25 mm (Diám. x Al)
Marca: RETSCH 60.123.000850
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
25 mm | |
200mm | |
Acero inoxidable |
850 μm | |
ASTM E 11 | |
Agitador AS 300 | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |
Título del producto
RETSCH Tamiz de ensayo de acero inoxidable de 200 mm x 25 mm (Diám. x Al) > Tamaño de poro: 850 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido