Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
Marca:  Fisherbrand™ 20 01 0183
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13401309
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • 20mm
  • Tapón de aluminio
  • Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Lacado azul
Aluminio
Tapón para encapsular
20 mm
100
ND20
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de 20 mm > centro rasgable, lacado azul