Learn More
uvex Tapones para los oídos Com4 2112
El diseño compacto y preformado ofrece un ajuste ideal para aquellos usuarios con canales auditivos más pequeños. La espuma suave ofrece un alto nivel de comodidad, incluso después de largos periodos de uso.
Marca: uvex 2112096
19.51 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
- Diseño compacto, ergonómico y preformado que se ajusta cómodamente a personas con canales auditivos más pequeños
- La espuma suave ofrece un alto nivel de comodidad, incluso después de periodos muy largos de uso
- El revestimiento cerrado evita que cuerpos extraños penetren en la superficie
- Ideal para el transporte y para cantidades más pequeñas
- Adecuado para su uso con niveles de ruido bajos
Especificaciones
Naranja | |
Pequeño | |
Bolsa de polietileno | |
33 dB | |
Óvalo | |
Desechables | |
No |
No | |
Com4-Fit 2112 | |
100 | |
Sin cordón | |
Ear Plugs | |
No | |
EN 352-2 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora