Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, blanco, rosca 24-400 con septum
Sellados combinados listos para su uso.
69.00€ - 110.75€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 24 mm |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
Cantidad | 100 |
Tipo | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Color | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10090962
|
Fisherbrand™
24 15 1395 |
Blanco, Gris, Rojo | PTFE/butilo | 2,5 mm |
80.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10132422
|
Fisherbrand™
24 15 1540 |
Beige, Natural, Blanco | Silicona/PTFE | 3,2 mm |
110.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
12921001
|
Fisherbrand™
24 15 1007 |
Negro, Blanco | PTFE/EPDM | 2 mm |
69.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15529544
|
Fisherbrand™
24 15 2160 |
Plata, Blanco | Silicona/aluminio | 3 mm |
107.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- No precisan un montaje complicado que requiera mucho tiempo
- Evitan la contaminación del revestimiento con sudor o grasa, habitual durante el montaje manual
- Amplia variedad de materiales distintos para el septum, para prácticamente todas las aplicaciones
Especificaciones
24 mm | |
Almacenamiento | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
100 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, blanco, rosca 24-400 con septum