Learn More
2H-perfluoro-5-metil-3,6-dioxanonano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane |
CAS | 3330-14-1 |
Punto de fusión | -122°C |
Densidad | 1.659 |
Punto de ebullición | 103°C to 105°C |
Temperatura de inflamación | None |
Fórmula molecular | C8HF17O2 |
Índice de refracción | 1.3005 |
Número MDL | MFCD00054714 |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Título del producto
2H-perfluoro-5-metil-3,6-dioxanonano, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido