Learn More
3-(1-piperazinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11359475
3-(1-piperazinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359475
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11359475
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18702.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59817-32-2
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD00052896
Clave InChI AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2736597
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Piperazinyl)phenol
Punto de fusión 205°C to 208°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3263
Beilstein 4248583
Sensibilidad Air sensitive
Nombre IUPAC 3-(piperacin-1-il)fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10244424 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberL18702.06,L18702.14
Número de lote10193649 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL18702.06,L18702.14
Número de lote10222248 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL18702.06,L18702.14
Número de lote10212725 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL18702.06,L18702.14
Número de lote10230145 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL18702.06,L18702.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-(1-piperazinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >