Learn More
Ácido 3,5-diaminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10785751
Ácido 3,5-diaminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785751
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10785751
Marca: Thermo Scientific Acros 112111000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-87-5
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007807
Clave InChI UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 12062
Nombre IUPAC ácido 3,5-diaminobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Diaminobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235°C
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (H2N)2C6H3CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 453
Índice Merck 15, 2980
Información de solubilidad Solubility in water: 7g/L (22°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2024 Catalog Number112111000,112115000
Número de loteA0401736 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number112111000,112115000
Número de loteA0412979 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number112111000,112115000
Número de loteA0408162 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number112111000,112115000
Número de loteA0405863 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number112111000,112115000
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Diaminobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 3,5-diaminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >