Learn More
3,5-Dimetilisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11414893
3,5-Dimetilisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414893
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11414893
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12217.14
Solicitar formato a granel o personalizado
The optimization of 3,5-dimethylisoxazole derivatives to develop potent inhibitors of the BET (bromodomain and extra terminal domain) bromodomain family with good ligand efficiency. It has hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La optimización de los derivados del 3,5-dimetilisoxazol para desarrollar inhibidores potentes de la familia BET (dominio de bromodominio y extraterminal) de bromodominios con una buena eficacia de ligandos. Tiene actividad hipoglucémica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-87-8
Fórmula molecular C5H7NO
Peso molecular (g/mol) 97.117
Número MDL MFCD00003156
Clave InChI FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisooxazole, 3,5-dwumetyloizoksazolu, 3,5-dwumetyloizoksazolu polish, 3,5-dimethylisoxazol, pubchem8641, isoxazole,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-isoxazoleMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9312
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1,2-oxazol
SMILES CC1=CC(=NO1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylisoxazole
Punto de fusión -14°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Índice de refracción 1.4415
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 106324
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10170500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12217.14,A12217.22
Número de lote10200762 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12217.14,A12217.22
Número de lote10101490 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12217.14,A12217.22
Número de lote10183425 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12217.14,A12217.22
Número de lote10099693 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12217.14,A12217.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
3,5-Dimetilisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >