Learn More
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano, 85 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane |
% mín. CAS | 80.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0500g/mL |
Punto de ebullición | 215°C |
Temperatura de inflamación | 88°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 80% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0372481 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 174652500,174650500 |
A0406257 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 174652500,174650500 |
A0415626 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 174652500,174650500 |
A0441089 | Certificado de análisis | 21/04/2022 | 174652500,174650500 |
A0437419 | Certificado de análisis | 24/12/2021 | 174652500,174650500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano, 85 %, téc., Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido