Learn More
Fisherbrand™ Hojas cónicas planas de acero inoxidable
Obtenga una precisión óptima cada vez que utilice las hojas cónicas planas de acero inoxidable. Fabricadas con níquel y acero inoxidable, las hojas cónicas planas de acero inoxidable Fisherbrand™ son esenciales para todo tipo de trabajos de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™ 2123
Descripción
- Espátulas de níquel y acero inoxidable
- Chattaway 3,6 mm de cuerpo
- Microespátulas de níquel y acero inoxidable con cuerpo de 1,6 mm
- Hoja cónica plana para laboratorio
- Acero inoxidable de especificación 304
- 18/8 no magnético, acabado brillante
- Ideal para entornos de laboratorio
- Longitud = 90mm
- Anchura del extremo estrecho = 15 mm
- Anchura del extremo opuesto = 25 mm
Especificaciones
5 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Brillo | |
De -196 °C a +550 °C | |
150 mm |
Estériles | |
Espátula de hoja cónica plana | |
Idóneo para aplicaciones estériles | |
Acero inoxidable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron