Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes
Marca: RETSCH 60.138.022400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |
22,4mm | |
ISO 3310/2 | |
40 mm | |
305mm | |
Acero inoxidable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes > Tamaño de poro: 22,4mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido