Learn More
3M™ Bata protectora de laboratorio desechable, serie 4440 Código de producto.: 15885111
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
3M™ Bata protectora de laboratorio desechable, serie 4440
Código de producto. 15885111
Grande
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Código de producto. 15885111
Marca: 3M™ 7000089710
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas. La bata de laboratorio de protección desechable 3M cuenta con tratamiento antiestático y se puede usar en aplicaciones de baja exigencia.
  • Ideal para aplicaciones de higiene
  • 100 % polipropileno suave, transpirable y ligero
  • Cierre de cremallera
  • Bolsillo interno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Tipo de tapón Zip
Estilo de manguito Elástico
Desechables Sí
Modelo 4440-L
Tipo de costura Con costura doble
Tamaño del tórax (imperial) De 36 a 38 pulg
Tamaño del tórax (métrico) 91 a 97 cm
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Category 1
Para utilizar con (aplicación) Catering, Cleanrooms, Electronics Manufacturing, General Maintenance, Laboratories
Peso (imperial) 1,93 oz
Estructura Laminado microporoso
Título del producto
3M™ Bata protectora de laboratorio desechable, serie 4440 >