Learn More
Ácido 4-aminoftálmico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11372106
Ácido 4-aminoftálmico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372106
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11372106
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03333.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5434-21-9
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00013985
Clave InChI OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-amino phthalic acid, contains 3-aminophthalic acid, pubchem16853, acmc-1arqu, 4-aminophthalic acid, ksc270i4n, ghl.pd_mitscher_leg0.1208Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 72912
Nombre IUPAC ácido 4-aminoftálico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophthalic acid
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2723405
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10145049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
Número de lote10235689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
Número de lote10145049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
Número de loteB02Q25 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
Número de loteL17N12 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL03333.06,L03333.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 4-aminoftálmico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >