Learn More
4-Aminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
66.73€ - 795.96€
CAS 504-24-5
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.117
Número MDL MFCD00006439
Clave InChI NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
Nombre IUPAC piridin-4amina
SMILES C1=CN=CC=C1N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11499573
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12405.18
50 g
66.73€
50 g
11409583
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12405.30
250 g
245.22€
250 g
11489573
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12405.0B
1000 g
795.96€
1000 g
Descripción
Descripción
It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel. It has also been used as a drug, to manage some of the symptoms of multiple sclerosis. In the laboratory, 4-AP is a useful pharmacological tool in studying various potassium conductances in physiology and biophysics. Spinal cord injury patients have also seen improvement with 4-AP therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua (112 g/l a 20 grados centrígrados). Soluble en éter etílico, benceno. Ligeramente soluble en ligroina. Muy soluble en etanol. Soluble en metanol, acetona, tetrahidrofurano, isopropanol, acetonitrilo, N,N-dimetilformamida, dimetilsulfóxido y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Aminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals