Learn More
4-Benciloxifenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11329429
4-Benciloxifenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329429
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11329429
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14843.14
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of bis(4-benzyloxyphenoxy)phenyl phosphine oxide. It plays an essential role in the preparation of hetaryl-azophenol dyes via heterocyclic amines in nitrosyl sulphuric acid. It is also used for polyester fiber dyeing and in rubber industry. It acts as a depigmenting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-benciloxifenol se utiliza en la síntesis de óxido de fosfina de bis(4-benciloxifenoxi)fenilo. Desempeña un papel esencial en la preparación de colorantes de hetaril-azofenol a través de aminas heterocíclicas en ácido sulfúrico de nitrosilo. También se utiliza para el teñido de la fibra de poliéster y en la industria del caucho. Actúa como agente despigmentante.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol, acetona, benceno y éter dietílico.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-16-2
Fórmula molecular C13H12O2
Número MDL MFCD00002333
Clave InChI VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzonMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxifenol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyphenol
Punto de fusión 118°C to 122°C
Densidad 1.26
Cantidad 25 g
Beilstein 1958305
Índice Merck 14,6248
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,benzene,and diethyl ether.
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Peso molecular (g/mol) 200.237
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10244545 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2022 Catalog NumberA14843.22,A14843.0B,A14843.14
Número de lote10243202 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2022 Catalog NumberA14843.22,A14843.0B,A14843.14
Número de lote5003V13U Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14843.22,A14843.0B,A14843.14
Número de lote10102487 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14843.22,A14843.0B,A14843.14
Número de lote10197910 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14843.22,A14843.0B,A14843.14
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
4-Benciloxifenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >