Learn More
4-Hidroxidifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11369555
4-Hidroxidifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369555
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11369555
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18945.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-37-2
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.226
Número MDL MFCD00020142
Clave InChI JTTMYKSFKOOQLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxydiphenylamine, 4-phenylamino phenol, p-anilinophenol, phenol, 4-phenylamino, p-hydroxydiphenylamine, p-oxydiphenylamine, phenyl-p-aminophenol, n-phenyl-p-aminophenol, 4-phenylaminophenol, p-hydroxydifenylaminMostrar másMostrar menos
PubChem CID 31208
Nombre IUPAC 4-anilinofenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxydiphenylamine
Punto de fusión 66°C to 71°C
Punto de ebullición 215°C to 218°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 209°C (408°F)
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 511942
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10241228 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/06/2022 Catalog NumberL18945.09,L18945.18
Número de lote61200182 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL18945.09,L18945.18
Número de lote10203786 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL18945.09,L18945.18
Número de lote10212229 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL18945.09,L18945.18
Número de lote10156857 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL18945.09,L18945.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Hidroxidifenilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >