Learn More
4-Metilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10123180
4-Metilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123180
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Código de producto. 10123180
Marca: Thermo Scientific Acros 127511000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-58-4
Fórmula molecular C6H13N
Peso molecular (g/mol) 99.18
Número MDL MFCD00006005
Clave InChI UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picolineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 69381
Nombre IUPAC 4-metilpiperidina
SMILES CC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpiperidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4.0°C to 5.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 122.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4448 to 1.4468
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2024 Catalog Number127510025,127511000,127515000
Número de loteA0463450 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/06/2024 Catalog Number127510025,127511000,127515000
Número de loteA0463481 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/06/2024 Catalog Number127510025,127511000,127515000
Número de loteA0461729 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog Number127510025,127511000,127515000
Número de loteA0449235 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog Number127510025,127511000,127515000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.,EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.,EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Metilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >